Merck
68616
Sigma-Aldrich
Atto 594-Protein-Markierungs-Kit
BioReagent, suitable for fluorescence
Größe auswählen
1 KIT
CHF 939.00
CHF 939.00
Voraussichtliches Versanddatum16. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 939.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352108
NACRES:
NA.32
CHF 939.00
Voraussichtliches Versanddatum16. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
ATTO-TEC GmbH
Fluoreszenz
λex 594 nm; λem 625 nm in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 (recommended)
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Dieser Kit enthält ausreichende Mengen an Reaktivfarbstoff, Puffern und Proteinaufreinigungssets zur Durchführung von 5 Markierungsreaktionen (je 1 mg Protein) und zur nachfolgenden Aufreinigung des markierten Proteins.
Rechtliche Hinweise
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Protein labeling kits with Atto and Tracy dyes provide easy fluorescent labeling of purified proteins, enzymes, and antibodies.