Merck
616-500
Sigma-Aldrich
Outer Root Sheath Cell Basal Medium (500 ml)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Haltbarkeit
1 yr
Hersteller/Markenname
Cell Applications, Inc
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Basal Medium without Growth Supplement
Qualität
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Angaben zur Herstellung
contained in protocol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)