Fortfahren mit
54880
3-Hydroxybenzylhydrazin -dihydrochlorid
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
α-Hydrazino-m-kresol -dihydrochlorid, 3-(Hydrazinomethyl)-phenol -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 214.00
CHF 181.90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4CH2NHNH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.09
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
279-659-3
Beilstein/REAXYS Number:
9282965
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
CHF 181.90
ListenpreisCHF 214.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
137-140 °C, 138-140 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, faintly yellow
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NNCc1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c8-9-5-6-2-1-3-7(10)4-6;;/h1-4,9-10H,5,8H2;2*1H
InChI key
ONOJPUDFIOEGCX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase; crosses blood brain barrier.
Inhibitor of L-aromatic amino acid decarboxylase; crosses blood brain barrier. Also inhibits GABA aminotransferase, as well as other pyridoxal-phosphate-requiring enzymes, by forming the 3-hydroxybenzylhydrazone of that cofactor.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H139B4563SML0635
description
≥98.0% (HPLC)
description
solid, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥97% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly hazy, faintly yellow
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
deionized water: 8 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
mp
137-140 °C, 138-140 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)