Wichtige Dokumente
53517
2,10-Dihydroxy-dibenzo[a,j]perylen-8,16-dion
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (C)
About This Item
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥90% (C)
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
Oc1ccc-2c(c1)C(=O)c3cccc4c5-c6ccc(O)cc6C(=O)c7cccc(c-2c34)c57
InChI
1S/C28H14O4/c29-13-8-10-16-21(11-13)27(31)19-5-1-3-17-23-15-9-7-14(30)12-22(15)28(32)20-6-2-4-18(26(20)23)24(16)25(17)19/h1-12,29-30H
InChIKey
CGRSFQZBJXWSJK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)