50534
Glycochenodeoxycholsäure Natriumsalz
≥97.0% (TLC)
Synonym(e):
3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanonsäure N-(carboxymethyl)amid Natriumsalz, N-(3α,7α-Dihydroxy-24-oxocholan-24-yl)glycin Natriumsalz, Natriumglycochendesoxycholat
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
anionic
Assay
≥97.0% (TLC)
Form
powder
Mol-Gew.
471.61 g/mol
Methode(n)
protein quantification: suitable
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, faintly yellow
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCC([O-])=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H43NO5.Na/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32);/q;+1/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,24+,25+,26-;/m1./s1
InChIKey
AAYACJGHNRIFCT-YRJJIGPTSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable