Wichtige Dokumente
46117
4,4′-Oxydianilin
analytical standard
Synonym(e):
4,4′-Diamino-diphenylether, Bis-(4-aminophenyl)-ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdruck
10 mmHg ( 240 °C)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
188-192 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
InChIKey
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Vorsicht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
426.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
219 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)