Wichtige Dokumente
45698
Trichlorfon
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(2,2,2-Trichlor-1-hydroxyethyl)-phosphonsäure-dimethylester, Metrifonat
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COP(=O)(OC)C(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H8Cl3O4P/c1-10-12(9,11-2)3(8)4(5,6)7/h3,8H,1-2H3
InChIKey
NFACJZMKEDPNKN-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)