450R-1
Prostein (EP381) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP381, monoclonal
Beschreibung
This product is intended for research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (450R-14-RUO)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (450R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (450R-17-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (450R-18-RUO)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100 (concentrated)
Isotyp
IgG
Kontrolle
prostate, prostate carcinoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Qualität
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)