Merck
41494
Sigma-Aldrich
0.1 M HEPES pH 7.0 − 30% PEG 6000 -Lösung
Synonym(e):
PEG Grid Screening-Lösung 40/Kit-Nr. 36436
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
liquid
pH-Wert
7.0±0.2 ( in neat)
Dichte
1.06 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)