Merck
395R-1
Sigma-Aldrich
c-Myc (EP121) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Klon:
EP121, monoclonal
application:
IHC (p)
Speziesreaktivität:
human
Methode(n):
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
citations:
6
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP121, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (395R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (395R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (395R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (395R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (395R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotyp
IgG
Kontrolle
Burkitt lymphoma, prostate carcinoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... MYC(4609)
Allgemeine Beschreibung
c-Myc ist ein Transkriptionsfaktor, der das Wachstum und die Proliferation von Zellen steuert. c-Myc istbei vielen verschiedenen festen und hämatopoetischen Tumoren amplifiziert. Die Immunhistochemie fürdas c-Myc-Protein wird verwendet, um das Vorhandensein einer c-Myc-Translokation in verschiedenen Tumoren zu identifizieren,meistens, um die Diagnose von Burkitt-Lymphom zu unterstützen.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
c-Myc-positive Kontroll-Objektträger, Produkt-Nr. 395S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christopher W Toon et al.
PloS one, 9(2), e87456-e87456 (2014-02-08)
MYC over-expression as determined by molecular means has been reported as a favorable prognostic biomarker in colorectal carcinoma (CRC). However MYC expression analysis is not available in the routine clinical setting. We investigated whether immunohistochemistry (IHC) for the myc protein
Rakesh Naidu et al.
International journal of molecular medicine, 9(2), 189-196 (2002-01-12)
Overexpression of c-myc protein and amplification of c-myc were investigated by immunohistochemistry and differential polymerase chain reaction (dPCR) in 440 formalin-fixed primary breast carcinoma tissues, respectively. Overexpression of c-myc was detected in 45% (199/440) and amplification of c-myc was observed
Bora Gurel et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 21(9), 1156-1167 (2008-06-24)
The MYC onco-protein is a transcription factor that regulates cell proliferation, metabolism, protein synthesis, mitochondrial function and stem cell renewal. A region on chromosome 8q24 encompassing the MYC locus is amplified in prostate cancer, but this occurs mostly in advanced
Tina Marie Green et al.
The American journal of surgical pathology, 36(4), 612-619 (2012-02-09)
Determining the presence of MYC gene rearrangements is becoming an increasingly important part of the diagnostic workup in aggressive lymphoma. Cytogenetic MYC alterations aid in differentiating diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) from Burkitt lymphoma. In addition, MYC aberrations are associated
c-Myc target genes involved in cell growth, apoptosis, and metabolism.
C V Dang
Molecular and cellular biology, 19(1), 1-11 (1998-12-22)