Merck
383R-1
Sigma-Aldrich
SOX-10 (EP268) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP268, monoclonal
Beschreibung
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (383R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (383R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (383R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (383R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (383R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotyp
IgG
Kontrolle
melanoma, skin melanocytes
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... SOX10(6663)
Allgemeine Beschreibung
Sry-related HMG-BOX-Gen 10 (SOX-10) ist ein Transkriptionsfaktor, der an der Entwicklung der Neuralleisten und des peripheren Nervensystems beteiligt ist und als nukleozytoplasmisches Shuttle-Protein dient. SOX-10 wird in Melanozyten-Linien exprimiert und ist ein sensitiver Melanommarker für normale und desmoplastische Subtypen. In normalen Geweben wird SOX-10 in Melanozyten und Myoepithelzellen exprimiert.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
SOX-10-Objektträger für positive Kontrollen, Produktnr. 383S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid.
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: service@cellmarque.com
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T A Longacre et al.
The American journal of surgical pathology, 20(12), 1489-1500 (1996-12-01)
The clinical, histologic, and immunohistologic features of 22 desmoplastic melanomas (DMM), 10 mixed desmoplastic and spindle-cell melanomas (DMM/SMM), and two cellular spindle-cell melanomas (SMM) were studied. Patients ranged in age from 35 to 91 years (mean, 67) and included 23
Robert N Kelsh
BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 28(8), 788-798 (2006-08-24)
For both vertebrate developmental and evolutionary biologists, and also for clinicians, the neural crest (NC) is a fundamental cell population. An understanding of Sox10 function in NC development is of particular significance since Sox10 mutations underlie several neurocristopathies. Surprisingly, experiments
A Robson et al.
Histopathology, 38(2), 135-140 (2001-02-24)
The histological distinction of desmoplastic melanoma from cutaneous scar tissue, particularly in the context of re-excision specimens or possible recurrence, may be very difficult. Immunostaining for S100 protein is often used to discriminate although there are little data on S100
Joe A Chorny et al.
The American Journal of dermatopathology, 24(4), 309-312 (2002-07-27)
Distinguishing desmoplastic melanoma (DM) from scar tissue on routine microscopy can be difficult, especially in re-excision specimens, and S100 immunohistochemistry has been recommended as a useful adjunct. The purpose of this study is to evaluate the extent and nature of
Frances Ivette Ramos-Herberth et al.
Journal of cutaneous pathology, 37(9), 944-952 (2010-07-27)
Sry-related HMG-BOX gene 10 (SOX10), a nuclear transcription factor that plays an important role in schwannian and melanocytic cell differentiation, has recently been shown to be a useful marker in the diagnosis of melanocytic and schwannian tumors. Fibroblasts and histiocytes
Artikel
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
Verwandter Inhalt
Ein kurzer Überblick über die diagnostische Immunhistochemie (IHC) und ihre Bedeutung in der modernen klinischen Pathologie. Informationen über die IHC und ihre Rolle in der Krebsdiagnostik und beim Nachweis von Infektionskrankheiten.
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.