Merck
352R-1
Sigma-Aldrich
Napsin A (EP205) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP205, monoclonal
Beschreibung
(For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart))
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (352R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (352R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (352R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (352R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (352R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG
Kontrolle
lung adenocarcinoma, renal cell carcinoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Angaben zum Gen
human ... NAPSA(9476)
Allgemeine Beschreibung
Napsin ist eine pepsinartige Asparaginproteinase im A1-Stamm der AA-Gruppe von Proteinasen. Es gibt zwei eng verwandte Napsine, Napsin A und Napsin B. Napsin A wird als Einzelkettenprotein mit einem Molekulargewicht von etwa 38 kDa exprimiert. Immunhistochemische Studien haben hohe Expressionsstufen von Napsin A in der menschlichen Lunge und Niere gezeigt, jedoch niedrige Expression in der Milz. Napsin A wird in Typ-II-Pneumozyten und in Adenokarzinomen der Lunge exprimiert. Die hohe Spezifität der Expression von Napsin A in Adenokarzinomen der Lunge ist hilfreich bei der Abgrenzung von primären Lungenadenokarzinomen und Adenokarzinomen anderer Organe.1-5
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
Napsin-A-positive Kontrollobjektträger, Produkt-Nr. 352S, sind für die Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) vorgesehen.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid.
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jaishree Jagirdar
Archives of pathology & laboratory medicine, 132(3), 384-396 (2008-03-06)
Immunohistochemistry is a very valuable and often used tool in the differential diagnosis of lung carcinomas whether primary or secondary to the lung. The most useful application is in distinguishing primary lung tumors from metastatic tumors to the lung from
Kentaro Inamura et al.
The American journal of surgical pathology, 29(5), 660-665 (2005-04-16)
Primary pulmonary adenocarcinomas with enteric differentiation (PAED) are mainly composed of tall-columnar cells that show similarity to intestinal epithelia and colorectal carcinomas. In this study, we analyzed the immunostaining profiles of 7 PAEDs in comparison with 14 metastatic colorectal carcinomas
Annika Dejmek et al.
Diagnostic cytopathology, 35(8), 493-497 (2007-07-20)
The purpose of this study was to test napsin A as a diagnostic marker of metastatic lung adenocarcinoma in pleural effusions, and to compare its performance with TTF-1. Napsin A and TTF-1 reactivities were determined immunohistochemically on formalin-fixed paraffin embedded
Jiqing Ye et al.
Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM, 19(4), 313-317 (2011-04-06)
Differentiation of primary from metastatic adenocarcinoma in the lung can be challenging, and it demands sensitive and specific biomarkers, especially when the tissue for diagnosis is limited. Thyroid transcription factor-1 (TTF-1) has been considered a reliable marker for adenocarcinoma of
Justin A Bishop et al.
Human pathology, 41(1), 20-25 (2009-09-11)
Recent advances in the treatment of pulmonary adenocarcinoma have increased the need for accurate typing of non-small cell carcinomas. Immunohistochemistry for thyroid transcription factor-1 is widely used in the diagnosis of pulmonary adenocarcinomas because it marks approximately 75% of lung