Merck
348M-9
Sigma-Aldrich
WT1 (6F-H2) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6F-H2, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (348M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (348M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (348M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (348M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (348M-98)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG1κ
Kontrolle
kidney, mesothelioma, ovarian carcinoma (serous), testis
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... WT1(7490)
Allgemeine Beschreibung
Wilms-Tumor-Protein 1 (WT1) ist ein Zinkfinger-Transkriptionsfaktor, der normalerweise inGewebe mosodermalen Ursprungs exprimiert wird. Das Wilms-Tumor-Gen codiert ein Protein, das als Tumorsuppressor-Gendient und auf dem menschlichen Chromosom 11p13.2 lokalisiert ist Nukleäre WT1-Immunreaktivität wurde bei mehreren Arten von Mesoderm-assoziierten Tumoren mit großer Häufigkeit beobachtet, darunter bei epithelioidem Mesotheliom und serösem Ovarialkarzinom,und wird daher als Marker für diese Neoplasien verwendet.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
WT-1-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 348S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3-7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Koji Tsuta et al.
Applied immunohistochemistry & molecular morphology : AIMM, 17(2), 126-130 (2009-06-12)
Malignant pleural mesothelioma (MPM) is known to mimic the morphology of a number of diverse neoplastic conditions. WT-1 protein is conventionally used as a positive mesothelioma marker. Recently, a new monoclonal antibody clone WT49 has recently become commercially available. To
Takehiro Maki et al.
International journal of oncology, 50(1), 129-140 (2016-12-07)
Wilms tumor 1 (WT1) is considered to be a promising target of cancer treatment because it has been reported to be frequently expressed at high levels in various malignancies. Although WT1-targeted cancer treatment has been initiated, conclusive detection methods for
Sarah K Galfione et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(5), 2536-2543 (2014-06-27)
Vascular lesions are commonly encountered in routine pathologic practice and often pose diagnostic challenges owing to their morphologic diversity. Although WT-1 expression was reported in some vascular tumors, little is known about its staining patterns in a spectrum of vascular
Hadi Yaziji et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 19(4), 514-523 (2006-03-24)
We evaluated the sensitivity and specificity of 10 monoclonal and two polyclonal antibodies for distinguishing epithelioid mesothelioma from adenocarcinoma (AdCA) using immunohistochemistry (IHC). The antibodies were directed against the mesothelial-associated antigens mesothelin, calretinin, cytokeratin 5, thrombomodulin, Wilms' tumor-1 (WT-1) gene
Martin Köbel et al.
International journal of gynecological pathology : official journal of the International Society of Gynecological Pathologists, 35(5), 430-441 (2016-03-15)
There are 5 major histotypes of ovarian carcinomas. Diagnostic typing criteria have evolved over time, and past cohorts may be misclassified by current standards. Our objective was to reclassify the recently assembled Canadian Ovarian Experimental Unified Resource and the Alberta