Merck
330M-1
Sigma-Aldrich
S-100 (4C4.9) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
diluted ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4C4.9, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (330M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (330M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (330M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (330M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (330M-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
Isotyp
IgG2a
Kontrolle
melanoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic, nuclear
Angaben zum Gen
human ... S100A1(6271)
Allgemeine Beschreibung
S-100-Protein wird in normalen Melanozyten, Langerhans-Zellen, Histiozyten, Chondrozyten, Lipozyten, Zellen der Skelett- und Herzmuskulatur, Schwann-Zellen, epithelialen und myoepithelialen Zellen der Brust, Speichel- und Schweißdrüsen sowie in Gliazellen gefunden.[1][2][3]Von diesen Zellen abstammende Neoplasien exprimieren ebenfalls das S-100-Protein, wenn auch nicht gleichmäßig.[1][2][4][5] Eine große Anzahl gut differenzierter Tumore von Speicheldrüsen, Fett- und Knorpelgewebe[4] sowie von Schwann-Zellen abgeleitete Tumore exprimieren das S-100-Protein. Beinahe alle malignen Melanome und Fälle von Histiozytose X erbringen ein positives Ergebnis für S-100-Protein.[5][6] Trotz der Allgegenwart des S-100-Proteins ist sein Nachweis sehr wertvoll für die Identifizierung verschiedener Neoplasien, insbesondere von Melanomen.[1][2][4][5][6][3]
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
S-100-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 330S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K M McLaren et al.
Human pathology, 27(7), 633-636 (1996-07-01)
In general, the diagnosis of papillary carcinoma of the thyroid is readily achieved based on a defined aggregate of histopathologic features. A papillary architecture is an important but not pivotal component of the diagnosis. The recognition of classic nuclear features
L Monda et al.
Human pathology, 16(3), 287-293 (1985-03-01)
In an effort to investigate the utility of immunostaining for S-100 protein in the differential diagnosis of chondroblastoma, the expression of S-100 protein in nine chondroblastomas was compared with that in six giant cell tumors, six aneurysmal bone cysts, four
Purvisha Patel et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 46(2), 264-270 (2002-01-25)
Malignant myxoid melanoma (MMM) is a rarely reported variant of malignant melanoma, which can often be confused with other mucin-containing neoplasms. A retrospective study of 3 cases of MMM and a review of the English-language literature was performed. MMM affects
T Nakajima et al.
The American journal of surgical pathology, 6(8), 715-727 (1982-12-01)
The presence of S-100 protein was immunohistochemically studied in many types of formalin-fixed and paraffin-embedded tumors (260 cases). Peripheral nerve tumors, i.e., schwannomas, neurofibromas, granular cell tumors, and neurogenic sarcomas were demonstrated to contain variable amounts of S-100 protein in
H J Kahn et al.
American journal of clinical pathology, 79(3), 341-347 (1983-03-01)
Normal tissues and various tumors were examined for S100 protein, using anti-S100 protein antiserum, in an immunoperoxidase reaction. Among normal tissues, in addition to the previously reported presence of S100 protein in some neurons, glial, and Schwann cells of the
Artikel
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.
Questions
  1. What are the subunits for S100 (4C4.9), 330M-18?
    1 answer
    1. The S100 protein 330M-18 consists of both alpha and beta subunits. This protein belongs to the family of calcium-binding proteins, similar to calmodulin and troponin C. Specifically, S100A is composed of an alpha and beta chain, while S100B is composed of two beta chains. Furthermore, the S100 protein is expressed in antigen-presenting cells, including Langerhans cells in the skin and interdigitating reticulum cells in the paracortex of lymph nodes.