Fortfahren mit
3017
Transcreener® EPIGEN Methyltransferase Assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’240.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41122100
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
dry ice
CHF 1’240.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
The Transcreener® EPIGEN Methyltransferase Assay is a universal biochemical HTS assay for enzymes that produce S-adenosylhomocysteine (SAH), including all enzymes within the histone (HMTs) and DNA (DNMTs) methyltransferase families. It combines the extensively validated Transcreener® AMP2/GMP2 Assay, which relies on fluorescent immunodetection of AMP, with coupling enzymes that convert SAH to AMP. Enzyme activity is signaled by a decrease in fluorescence polarization as the bound tracer is displaced from the Transcreener® AMP2/GMP2 Antibody. The assay is a simple mix-and-read format with two liquid addition steps. Methyltransferase (MT) enzyme reactions are first quenched with Stop Buffer and then the SAH Detection Mixture containing coupling enzymes, Transcreener® AMP2/GMP2 antibody, and tracer is added. The assay provides excellent signal at low substrate conversion, with a Z′ =0.7 and =100 millipolarization shift (mP) under normal reaction conditions.
View full Transcreener® product list
Physical form
Kit with buffered aqueous solutions
Preparation Note
3017-1K = 1,000 assay, 384-well
3017-10K = 10,000 assay, 384-well
Legal Information
Transcreener is a registered trademark of BellBrook Labs
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
301830153021
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
142158-25G04061838734235
142158-100G04061831828375
3017-10K04061835356942
3017-1K04061835356898