296M-1
Myogenin (F5D) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
F5D, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (296M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (296M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (296M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (296M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (296M-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotyp
IgG1κ
Kontrolle
rhabdomyosarcoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... MYOG(4656)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Qualität
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Verlinkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)