Merck
241R-1
Sigma-Aldrich
Cyclin D1 (SP4) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP4, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (241R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (241R-15)
bottle of 1 mL predilute (241R-17)
vial of 1 mL concentrate (241R-16)
bottle of 7 mL predilute (241R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
dilution
1:100-1:500
Isotyp
IgG
Kontrolle
mantle cell lymphoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... CCND1(595)
Allgemeine Beschreibung
Cyclin D1 ist einer der Schlüsselregulatoren des Zellzyklus und ist ein mutmaßliches Proto-Onkogen, das in vielen verschiedenen humanen Neoplasien überexprimiert wird. Cycline sind Proteine, die den Übergang in die verschiedenen Phasen des Zellzyklus durch die Regulierung der Aktivität der Cyclin-abhängigen Kinasen steuern. In der mittleren bis späten G1-Phase des Zellzyklus wird Cyclin D1 nach der Stimulation durch den Wachstumsfaktor maximal exprimiert. Anti-Cyclin-D1 wurde bereits erfolgreich eingesetzt und ist ein vielversprechendes Hilfsmittel für weitere Untersuchungen der Biologie des Zellzyklus sowie für Studien zu krebsassoziierten Anomalien. Dieser Antikörper kann zur Unterscheidung von Mantelzelllymphomen (Cyclin-D1-positiv) und CLL/SLL bzw. follikulären Lymphomen (Cyclin-D1-negativ) dienen. Haarzellleukämie und Plasmazellmyelome können Cyclin D1 schwach exprimieren.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
Cyclin D1-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 241S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pei Hui et al.
Leukemia & lymphoma, 44(8), 1385-1394 (2003-09-04)
Presence of the balanced translocation t(11;14)(q13;q32) and the consequent overexpression of cyclin D1 found in mantle cell lymphoma (MCL) has been shown to be of important diagnostic value. Although many molecular and immunohistochemical approaches have been applied to analyze cyclin
J Bartkova et al.
The Journal of pathology, 172(3), 237-245 (1994-03-01)
Recent evidence from genetic studies suggests that abnormalities of some of the members of the cyclin superfamily may be intimately associated with tumourigenesis, most likely through deregulation of the cell cycle control. In an attempt to elucidate the potential role
J Lukas et al.
Molecular and cellular biology, 15(5), 2600-2611 (1995-05-01)
To elucidate the regulator-versus-target relationship in the cyclin D1/cdk4/retinoblastoma protein (pRB) pathway, we examined fibroblasts from RB-1 gene-deficient and RB-1 wild-type littermate mouse embryos (ME) and in human tumor cell lines that differed in the status of the RB-1 gene.
J Bartkova et al.
Cancer research, 55(4), 949-956 (1995-02-15)
D-type cyclins are proto-oncogenic cell cycle regulators implicated in the pathogenesis of several types of cancer. Amplification of the cyclin D1 gene has been described in 30-50% of human head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). Using immunohistochemistry on archival
R C Hankin et al.
Archives of pathology & laboratory medicine, 123(12), 1182-1188 (1999-12-03)
This article summarizes the most useful ancillary immunohistochemical and molecular assays for use in the diagnosis of mantle cell lymphoma. The English language literature was surveyed, with an emphasis on recent publications, for articles presenting key advances in the molecular