Merck
213942
3-Methylcholanthren
98%
Synonym(e):
20-Methylcholanthrene, Methylcholanthrene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 MG
CHF 598.00
250 MG
CHF 1’220.00
CHF 598.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.35
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-276-4
Beilstein/REAXYS Number:
1913890
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
Quality level:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI key
PPQNQXQZIWHJRB-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C21H16/c1-13-6-7-15-12-20-17-5-3-2-4-14(17)8-9-18(20)19-11-10-16(13)21(15)19/h2-9,12H,10-11H2,1H3
SMILES string
Cc1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)c5CCc1c25
assay
98%
form
solid
bp
280 °C/80 mmHg (lit.)
Quality Level
mp
178-180 °C (lit.)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
B8279P8887R0783
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
280 °C/80 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
mp
178-180 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Application
3-Methylcholanthren wurde eingesetzt, um seine Tumoren-auslösende Wirkung mittels Zelltransformationstests zu bewerten. Es wurde auch verwendet, um die Aktivität von Cytochrom P450 zu induzieren.
Biochem/physiol Actions
3-Methylcholanthren ist ein Karzinogen, dass für die Induzierung der Transformation von kultivierten Zellen eingesetzt wird. Darüber hinaus wird es verwendet, um Fibrosarcome und Karzinome der Haut bei Labortieren zu induzieren. 3-Methylcholanthren ist ein starker Agonist des Aryl-Hydrocarbon-Rezeptors.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Simple machine perfusion significantly enhances hepatocyte yields of ischemic and fresh rat livers
Izamis ML, et al.
Cell medicine, 4(3), 109-123 (2013)
A high-throughput Bhas 42 cell transformation assay for the determination of the carcinogenicity of three herbal extracts
Pu J, et al.
Fundamental Toxicological Sciences, 3(4), 157-166 (2016)
Nadine Y Crowe et al.
The Journal of experimental medicine, 196(1), 119-127 (2002-07-03)
Natural killer (NK) T cells initiate potent antitumor responses when stimulated by exogenous factors such as interleukin (IL)-12 or alpha-galactosylceramide (alpha-GalCer), however, it is not clear whether this reflects a physiological role for these cells in tumor immunity. Through adoptive
Aryl Hydrocarbon Receptor: A New Player of Pathogenesis and Therapy in Cardiovascular Diseases
Yi T, et al.
BioMed Research International, 1-11 (2018)
Christine Götz et al.
Experimental dermatology, 21(5), 358-363 (2012-04-19)
Skin is important for the absorption and metabolism of exposed chemicals such as cosmetics or pharmaceuticals. The Seventh Amendment to the EU Cosmetics Directive prohibits the use of animals for cosmetic testing for certain endpoints, such as genotoxicity; therefore, there
Artikel
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf