Wichtige Dokumente
19589
L-2,4-Diamino-buttersäure -monohydrochlorid
≥98.0% (AT), ≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
DAB
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (AT)
≥98.0% (TLC)
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +24±2°, c = 1.2% in 6 M HCl
Methode(n)
ligand binding assay: suitable
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
≥220 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].NCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
InChIKey
BFPDKDOFOZVSLY-DFWYDOINSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3