Merck
14571C
SAFC
EX-CELL® 293 Serumfreies Medium für HEK 293-Zellen
EX-CELL® 293 Serum-Free Medium for HEK 293 Cells
Serum-free, Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
Synonym(e):
HEK 293-Medium
Größe auswählen
500 ML
CHF 77.00
1000 ML
CHF 133.00
CHF 77.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
CHF 77.00
1000 ML
CHF 133.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
CHF 77.00
Check Cart for Availability
Sterilität
sterile; sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Komponenten
NaHCO3: yes
HEPES: no
L-glutamine: no
glucose: yes
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
EX-CELL 293 ist ein serumfreies, tierproteinfreies Medium, das für das langfristige Wachstum von Human Embryonic Kidney 293 (HEK 293) und verwandte Zellen entwickelt wurde. Die Zellen, in einer Suspensionskultur, können direkt mit geringer oder keiner Anpassung aus Serum-supplementierten Medien in EX-CELLTM 293 subkultiviert werden. Suspensionskulturen können ohne erneute Nährstoffzufuhr etwa 10 Tage lang aufrechterhalten werden und können ohne Viabilitätsverlust über 20 Mal passagiert werden.
EX-CELL 293 ist ein tierproteinfreies, serumfreies Medium, das für das Langzeitwachstum humaner embryonaler Nierenzellen 293 (HEK 293) und verwandter Zellen entwickelt wurde. Die Zellen, die sich in einer Suspensionskultur befinden, können direkt in EX-CELL 293 aus Serum-supplementierten Medien mit geringer oder ohne Anpassung subkultiviert werden. Suspensionskulturen können ohne erneute Nährstoffzufuhr etwa 10 Tage erhalten und ohne Viabilitätsverlust über 20 Mal passagiert werden.
Rechtliche Hinweise
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jan Bláha et al.
Protein expression and purification, 109, 7-13 (2015-01-28)
Lectin-like transcript 1 (LLT1, gene clec2d) was identified to be a ligand for the single human NKR-P1 receptor present on NK and NK-T lymphocytes. Naturally, LLT1 is expressed on the surface of NK cells, stimulating IFN-γ production, and is up-regulated
Jan Bláha et al.
Protein expression and purification, 140, 36-43 (2017-08-02)
Human natural killer receptor protein 1 (NKR-P1, CD161, gene klrb1) is a C-type lectin-like receptor of natural killer (NK) cells responsible for recognition of its cognate protein ligand lectin-like transcript 1 (LLT1). NKR-P1 is the single human orthologue of the
J B Kaufman et al.
Cytotechnology, 33(1-3), 3-11 (2008-11-13)
The extracellular domain of human parathyroid Ca(2+) receptor was needed in order to study itsstructure and clinical application. The Ca(2+)receptor is a unique member of the G protein-coupledreceptor super-family, expressed in parathyroid andkidney cells where it has been shown to
Pratik Jaluria et al.
Biotechnology and bioengineering, 99(6), 1443-1452 (2007-11-21)
Animal-derived serum is an essential media supplement for mammalian cells in cell culture. For a number of reasons including cost, regulatory concerns, lot inconsistency, potential contamination with adventitious agents, and down-stream processing it is desirable to eliminate the use of
G Schoofs et al.
Cytotechnology, 28(1-3), 81-89 (2008-11-13)
We have developed an efficient, reproducible, and scaleable cell culture process for a recombinant adenoviral vector expressing therapeutic transgenes for clinical trials. HEK 293 cells - which support the propagation of E1 deficient adenovirus - were first adapted to serum
Artikel
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Zurich, Switzerland
    • Review 1
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Great medium for protein production
    The protein production works great with Ex-Cell 293 medium. It is easy to use. I also like the container size of 1L.