Fortfahren mit
13264
Solanidin
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
(3β)-Solanid-5-en-3-ol, Solatubin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H43NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.64
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
201-309-5
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@H]1CC[C@@H]2[C@@H](C)[C@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]5CC=C6C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]5CC[C@]34C)N2C1
InChI
1S/C27H43NO/c1-16-5-8-23-17(2)25-24(28(23)15-16)14-22-20-7-6-18-13-19(29)9-11-26(18,3)21(20)10-12-27(22,25)4/h6,16-17,19-25,29H,5,7-15H2,1-4H3/t16-,17+,19-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI key
JVKYZPBMZPJNAJ-OQFNDJACSA-N
Biochem/physiol Actions
A poisonous steroid alkaloid derived from cholesterol and L-Arginine that is present in plants of the Solanaceae family. Solanidine is an inhibitor of serum cholinesterases in humans.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL85774S3757PHL80074
Solanidin phyproof® Reference Substance
PHL85774
Solanidin
α-Solanin phyproof® Reference Substance
PHL80074
α-Solanin
description
≥97.0% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
description
from potato sprouts, ≥95%
description
phyproof® Reference Substance
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥95.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder or crystals
form
solid
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solanidin
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)