Merck
123R-1
Sigma-Aldrich
CD23 (SP23) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP23, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (123R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (123R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (123R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (123R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (123R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotyp
IgG1
Kontrolle
tonsil
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
membranous
Angaben zum Gen
human ... FCER2(2208)
Allgemeine Beschreibung
Das CD23-Antigen ist ein 45–60-kDa-Membranglykoprotein, das als ein Rezeptor mit geringer Affinität für die IgE-Produktion sowie als ein Rezeptor für Lymphozytenwachstumsfaktor identifiziert wurde. CD23 kommt in einigen reifen B-Zelllymphomen und in Sternberg-Reed-Riesenzellen bei Morbus Hodgkin vor.1 Follikuläre dendritische Zellen und einige aktivierte B-Zellen in Keimzentren exprimieren CD23 mit hoher Dichte, und Mantelzonen-B-Zellen werden schwach gefärbt.[1] Der Großteil von chronischen lymphozytischen Leukämien/kleinen lymphozytischen Lymphomen ist CD23-positiv, wogegen Mantelzelllymphome allgemein negativ sind. Daher ist dieser Marker nützlich, wenn er mit anderen Markern angewandt wird, um die kleinzelligen Lymphome zu unterscheiden.[1] Vorläufer-B- und -T-Zelllymphome, myeolide Neoplasmen und reife T-Zelllymphome sind CD23-negativ; andere kleinzellige Lymphome sind gelegentlich positiv.[2] CD23 ist auch auf aktiviertem, reife B-Zellen exprimierendem IgM oder IgD, Monozyten/Makrophagen, follikulären dendritischen Zellen, T-Zellteilmengen, Eosinophilen, Langerhans-Zellen und chronischer lymphozytischer B-Zellleukämie/kleinem lymphozytischem Lymphom (CLL/SLL) positiv.
Verlinkung
CD23-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 123S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D C Rowlands et al.
The Journal of pathology, 160(3), 239-243 (1990-03-01)
The leukocyte antigen CD23 is expressed during B-cell development, and functions as an IgE receptor and a lymphocyte growth factor. We studied the expression of CD23 in paraffin sections of lymphoid tissue using the monoclonal antibody BU38. Fifteen cases of
S Raghoebier et al.
Blood, 78(10), 2680-2685 (1991-11-15)
Large cell lymphomas (LCLs) are heterogeneous in morphology, clinical presentation, and behavior. We studied 52 de novo LCLs of B-cell type for rearrangements of the bcl-2 and c-myc oncogenes by Southern blot analysis and related these data to the primary
Francesco DiRaimondo et al.
Cancer, 94(6), 1721-1730 (2002-03-29)
CD23 antigen is a cell surface protein considered important in the differentiation of chronic lymphocytic leukemia (CLL) from other lymphoid leukemias. To better clarify CD23 role as a diagnostic tool, the authors retrospectively evaluated clinical and laboratory features of 372