10817
Apolipoprotein A-I aus Humanplasma
≥90% (GE)
Synonym(e):
Apo A-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human plasma
Assay
≥90% (GE)
Form
lyophilized solid
Mol-Gew.
Mr ~28300
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... APOA1(335)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?