05801
D-Galactose-6-sulfat Natriumsalz
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Gal-6S
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (TLC)
Löslichkeit
water: soluble
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].OC1O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O9S.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3+,4+,5-,6?;/m1./s1
InChIKey
MKFZWUBBFWXXKZ-HLTNBIPTSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable