Wichtige Dokumente
05159
β-Alanin
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonym(e):
β-Ala, 3-Aminopropionsäure
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (NT)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
insoluble matter, passes filter test
Glührückstand
≤0.1%
Verlust
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH-Wert
6.0-7.5
mp (Schmelzpunkt)
202 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
SMILES String
NCCC(O)=O
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChIKey
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?