Wichtige Dokumente
02848
Ethanol–2-Propanol-Mischung
BioUltra, for molecular biology, 19:1, A15 ISO1, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
Ethanol : 2-Propanol, Ethylalkohol:Isopropylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (GC)
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.001% free alkali (as NH3)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
<0.001% aldehyde (as CH3CHO)
<0.001% formaldehyde (HCHO)
<0.001% ketone (as CH3COCH3)
<0.2% water
Brechungsindex
n20/D 1.362
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
Format
mixture
SMILES String
CCO.CC(C)O
InChI
1S/C3H8O.C2H6O/c1-3(2)4;1-2-3/h3-4H,1-2H3;3H,2H2,1H3
InChIKey
AINBZKYUNWUTRE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C