Biologische Quelle
fish fish (whole)
Verpackung
tube of 5 μg 01110916-DNA-5UG
pkg of vial of cells 01110916-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Fibroblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Verpackung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)