Merck
00062107
MDCK-II-Zelllinie canin
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonym(e):
MDCK Type II Cells, MDCK-2 Cells, MDCKII-WT Cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
canine kidney
Qualitätsniveau
Beschreibung
Canine Cocker Spaniel Kidney
Form
liquid
Verpackung
tube of 5 μg 00062107-DNA-5UG
pkg of vial of cells 00062107-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Dog
Morphologie
Polarised epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Ursprung der Zelllinie
Canine Cocker Spaniel Kidney
Beschreibung der Zelllinie
MDCK II (Madin-Darby Canine Kidney) ist ein Subklon, der aus der heterogenen Mutterzelllinie stammt, MDCK (Sigma-Katalognr. 85011435); MDCK-II-Zellen, die in späteren Durchläufen von MDCK dominieren, weisen Berichten zufolge einen elektrischen Widerstand von 100 Ohm/cm2 auf. Es wird angenommen, dass dieser Stamm aus dem distalen Tubulus oder der Sammelleitung des Nephrons gewonnenen wird. Die Zelllinie kann als experimentelles Modell zur Untersuchung der Erzeugung und Erhaltung der Zelloberflächenpolarität in Epithelzellen eingesetzt werden. Mykoplasma wurde vor der Hinterlegung bei ECACC durch das Boehringer-Verfahren entfernt.
Verpackung
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Nährmedium
Subkultur-Routine
Teilen Sie subkonfluente Kulturen (70–80 %) 1:5 zweimal pro Woche, d. h. Impfen zu 5 x 10.000 Zellen/cm2 mit 0,25 % Trypsin oder Trypsin/EDTA, 5 % CO2 bei 37 °C.
Sonstige Hinweise
Kulturen von HPA Culture Collections, die von Sigma bereitgestellt werden, sind nur zu Forschungszwecken vorgesehen. Anfragen bezüglich der kommerziellen Nutzung einer Zelllinie werden an den Hinterleger der Zelllinie weitergeleitet. Für einige Zelllinien gelten zusätzliche besondere Freigabebedingungen wie die Bedingung, dass vor der Bereitstellung der Zelllinie eine Materialübertragungsvereinbarung von dem potenziellen Empfänger abgeschlossen wird. Weitere Informationen finden Sie in den Lieferbedingungen.& Für Asien-Pazifikraum-Lieferungen können zusätzliche Liefer- und &Bearbeitungsgebühren anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem lokalen Kundendienstvertreter.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Manuel S Brugger et al.
Biosensors & bioelectronics, 173, 112807-112807 (2020-11-23)
A Love-wave based biosensor is introduced for analyzing a standardized wound healing assay by observing cell growth and quantifying cell detachment processes. Utilizing the piezoelectric material LiTaO3 36° XY-cut with a thin SiO2-cover layer, shear horizontal surface acoustic waves (SAW)
D Louvard
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 77(7), 4132-4136 (1980-07-01)
A dog kidney epithelial cell line (MDCK), grown in monolayer, displayed in vitro an asymmetric localization of surface proteins. Aminopeptidase [alpha-aminoacylpeptide hydrolase (microsomal), EC 3.4.11.2] was found only in the apical face whereas Na+, K+-ATPase (ATP phosphohydrolase, EC 3.6.1.3) was
Olga Danov et al.
Frontiers in medicine, 7, 571003-571003 (2020-11-27)
Smokers with apparently "healthy" lungs suffer from more severe and frequent viral respiratory infections, but the mechanisms underlying this observation are still unclear. Epithelial cells and dendritic cells (DC) form the first line of defense against inhaled noxes such as
Artikel
Millicell® hanging cell culture inserts for staining and microscopic analysis directly from the insert. Learn to utilize hanging cell culture inserts in barrier measurements.
Questions
  1. Dear ECACC, We are currently developing critical assays using this MDCK-II cell line (ECACC 00062107) at Genentech. I hope to ask your help to get any gene or protein expression database of this cell line. Any published data available? Thank you!
    1 answer
    1. This cell line is a product of ECACC. Please see the information below to review the ECACC product and contact information, original citation, and depositor.
      ECACC MDCK II product page:
      https://www.culturecollections.org.uk/products/celllines/generalcell/detail.jsp?refId=00062107&collection=ecacc_gc
      ECACC contact form:
      https://www.culturecollections.org.uk/contactus/index.aspx
      Link to original cited reference:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3519211/
      Cell Line Depositor:
      Professor Gerrit van Meer, Dept. of Membrane Enzymology, Centre for Biomembranes and Lipid Enzymology, H.R Kruytgebouw N607, Padualaan 8, 3584 CH Utrecht, The Netherlands.