00017
Acacetin
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
4′-Methylapigenin, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxy-flavon, Apigenin-4′-methylether, Buddleoflavonol, Linarigenin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
260-265 °C (lit.)
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-8,17-18H,1H3
InChIKey
DANYIYRPLHHOCZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable