Wichtige Dokumente
909017
Natriumthiocyanat
free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥98.0%
Synonym(e):
Natriumisothiocyanat, Natriumrhodanid, Natriumsulfocyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥98.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
287 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChIKey
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.