84683
Schwefel
purum p.a., ≥99% (T)
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
8.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Qualität
purum p.a.
Assay
≥99% (T)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
450 °F
Widerstandsfähigkeit
2E23 μΩ-cm, 20°C
Glührückstand
≤0.2%
bp
444.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[S]
InChI
1S/S
InChIKey
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable