Merck
746452
Sigma-Aldrich
Magnesiumsulfat
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99.5%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
MgSO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.37
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for SM 5210
Dampfdichte
<0.01 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Redi-Dri
Assay
≥99.5%
Form
powder
pH-Wert
~7.9 (25 °C, 50 g/L)
SMILES String
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Magnesiumsulfat ist ein Magnesiumsalz mit tokolytischen Eigenschaften. Seine Rolle bei der intra- und postoperativen Induktion von analgetischen Effekten wurde untersucht. Berichten zufolge verhindert es Eklampsie. Seine Fähigkeit zur Entfernung von Wasser aus mit Wasser mischbaren Lösungsmitteln durch Phasentrennung mittels Aussalzung wurde untersucht.
Anwendung
Magnesiumsulfat kann als Trocknungsmittel für organische Extrakte verwendet werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erhöhte Effizienz – Minimiert Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Auflockerung von verhärtetem Pulver
  • Sicherheit – Verhindert Risiken beim Lösen von Klumpen mit hartem Werkzeug
  • Wirtschaftlichkeit – Schnellere Vorbereitung und Solvatation erhöhen Produktivität und reduzieren Kosten
  • Garantierte Qualität – Hervorragende, von Fachexperten geprüfte Qualität ohne Rieselhilfsmittel
  • Unterschiedliche Mengen – Erhältlich in Kleinstmengen für die Forschung bis zu Mengen im Produktionsmaßstab
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lex W Doyle
Current opinion in pediatrics, 24(2), 154-159 (2012-01-10)
Antenatal magnesium sulfate may reduce the excessive rates of cerebral palsy in survivors of very preterm birth. There are five randomized controlled trials of magnesium sulfate therapy given to the mother prior to very preterm birth which have reported neurological
Lex W Doyle et al.
Obstetrics and gynecology, 113(6), 1327-1333 (2009-05-23)
To systematically review rates of neurologic outcomes reported in childhood for the preterm fetus exposed to antenatal magnesium sulfate. We searched the Cochrane Pregnancy and Childbirth Group's Trials Register, CENTRAL (The Cochrane Library 2008, Issue 3), relevant references from retrieved
Robert J Floor et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 15(11), 1660-1672 (2014-07-01)
We explored the use of a computational design framework for the stabilization of the haloalkane dehalogenase LinB. Energy calculations, disulfide bond design, molecular dynamics simulations, and rational inspection of mutant structures predicted many stabilizing mutations. Screening of these in small
Claire L O'Brien et al.
Gut, 63(10), 1596-1606 (2014-01-17)
Our aim was to determine whether or not specific microorganisms were transported selectively to lymph nodes in Crohn's disease (CD) by comparing node and mucosal microbial communities in patients and controls. We also sought evidence of dysbiosis and bacterial translocation.
Federica Belluti et al.
ChemMedChem, 9(2), 371-382 (2014-01-10)
A significant improvement in the treatment of trypanosomiases has been achieved with the recent development of nifurtimox-eflornithine combination therapy (NECT). As an alternative to drug combinations and as a means to overcome most of the antitrypanosomatid drug discovery challenges, a
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.