Merck
695076
Sigma-Aldrich
Ameisensäure
ACS reagent, ≥96%
About This Item
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
Beilstein:
1209246
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.6 (vs air)
Dampfdruck
44.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥96%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1004 °F
Expl.-Gr.
57 %
Brechungsindex
n20/D 1.370 (lit.)
pH-Wert
2.2 (20 °C, 2.2 g/L)
bp
100-101 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8.2-8.4 °C (lit.)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
sulfite (SO32-): passes test
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Anwendung(en)
sample preparation
SMILES String
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChIKey
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ameisensäure ist eine einfache Carbonsäure, die durch die Hydrolyse von Methylformiat oder Formamid oder aus ihren Salzen produziert wird. Sie wird vor allem in der Färbe-, Textil-, Leder-, Kautschuk-, chemischen und pharmazeutischen Industrie verwendet.
Anwendung
Ameisensäure kann als Reagens in folgenden Reaktionen eingesetzt werden:
  • Co-Nx-katalysierte reduktive Eintopf-Aminierung von Carbonylverbindungen mit Nitroverbindungen zur Synthese von sekundären Aminen.
  • Photoreduktion von polycyclischen und heterocyclischen Nitroarenen zu den entsprechenden Aminen.
  • Pd-katalysierte chemoselektive Hydrierung von Olefinen zu gesättigten Kohlenwasserstoffen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
121.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49.5 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Direct formic acid fuel cells.
Rice C, et al.
Journal of Power Sources, 111(1), 83-89 (2002)
Electron momentum spectroscopy of formic acid.
Nixon KL, et al.
Chemical Physics Letters, 474(1), 23-27 (2009)
The crystal structure of formic acid.
Holtzberg F, et al.
Acta Crystallographica, 6(2), 127-130 (1953)
Photodissociation of formic acid.
Su H, et al.
J. Chem. Phys. , 113(5), 1891-1897 (2000)
Switchgrass pretreatment and hydrolysis using low concentrations of formic acid.
Marzialetti T, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 86(5), 706-713 (2011)
Artikel
Rapid trypsin digest kit yields reliable results in less than 2 hours for mass spectrometry analysis.
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.