650544
Hexan, Isomerengemisch
≥98.5%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
Synonym(e):
Isohexan
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Hexan, Isomerengemisch, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5%
Qualität
HPLC Plus
for residue analysis
Dampfdichte
3 (vs air)
Assay
≥98.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
437 °F
Expl.-Gr.
7.5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.01% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
Abdampfrückstand
≤0.0001%
Halogenhaltiger Rückstand
≤10 ng/L
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-Absorption
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 275-300 nm Amax: ≤0.005
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F
Flammpunkt (°C)
-23 °C