Wichtige Dokumente
61168
Kupfer(I)-chlorid
puriss. p.a., ACS reagent, ≥97.0% (RT)
Synonym(e):
Kupfermonochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Dampfdruck
1.3 mmHg ( 546 °C)
Assay
≥97.0% (RT)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
Verunreinigungen
≤0.02% insoluble in acid
pH-Wert
5 (20 °C, 50 g/L)
bp
1490 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
430 °C (lit.)
Löslichkeit
dimethyl sulfide: partially soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤750 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤200 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?