Dampfdichte
4.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.23 mmHg ( 20 °C)
Qualität
purum
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
442 °F
Expl.-Gr.
5 %
Brechungsindex
n20/D 1.436
bp
190-250 °C (lit.)
Dichte
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Accurately measure moisture content in kerosene through Karl Fischer titration, using both volumetric and coulometric methods for reliable results.