407666
Ammoniak -Lösung
0.4 M in dioxane
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
11.73 psi ( 55 °C)
4.16 psi ( 20 °C)
Form
liquid
Konzentration
0.4 M in dioxane
450-600 mmol/L (titration)
Dichte
1.023 g/mL at 25 °C
SMILES String
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChIKey
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup