Merck
358983
Sigma-Aldrich
Ammoniumsulfit Monohydrat
92%
Größe auswählen
500 G
CHF 64.90
CHF 64.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 64.90
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2SO3 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
CHF 64.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
92%
Form
crystals
Dichte
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N.N.O.OS(O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O3S.H2O/c;;1-4(2)3;/h2*1H3;(H2,1,2,3);1H2
InChIKey
ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ammonium sulfite monohydrate is generally used as a reducing agent and sulfonating agent in the organic synthesis.
Anwendung
Ammonium sulfite monohydrate is used in the wafers cleaning, etching, and silicon modification procedures.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Yan B Vogel et al.
Nature communications, 8(1), 2066-2066 (2017-12-14)
Predicting or manipulating charge-transfer at semiconductor interfaces, from molecular electronics to energy conversion, relies on knowledge generated from a kinetic analysis of the electrode process, as provided by cyclic voltammetry. Scientists and engineers encountering non-ideal shapes and positions in voltammograms