Wichtige Dokumente
31483
Nickel(II)-sulfat Hexahydrat
puriss. p.a., ACS reagent, 99-102.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Assay
99-102.0%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% in water insoluble matters
pH-Wert
4-6 (20 °C, 5%)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Eignung
complies for identity (IR)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
InChIKey
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)