Merck
206083
Sigma-Aldrich
Chlorplatinsäure Hexahydrat
ACS reagent, ≥37.50% Pt basis
Synonym(e):
Hexachloroplatinsäure Hexahydrat, Platinchlorid Hexahydrat
About This Item
Lineare Formel:
H2PtCl6 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
517.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Form
powder or chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: platinum
Konzentration
≥37.5% Pt
Löslichkeit
alcohol: soluble
Kationenspuren
alkalies and other metals: ≤0.05%
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
InChIKey
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Hexachloroplatin(IV)-säure-Hexahydrat (H2PtCl6.6H2O) ist ein anorganisches Platinsalz. Reine Quadrupol-Resonanzfrequenzen von Cl35 in H2PtCl6.6H2O wurden mittels Spektrophotometrie untersucht.
Anwendung
Hexachloroplatin(IV)-säure-Hexahydrat kann als Platinvorstufe bei der Herstellung von Ceroxid-unterstützten Pt-Katalysatoren, TiO2/Pt-Nanoverbundstoffen, mit Pt-Nanopartikeln imprägnierten porösen Kohlenstofffilmen und kolloidalen Cadmiumsulfid-Pt-Systemen verwendet werden.
Hexachloroplatin(IV)-säure-Hexahydrat wurde in den folgenden Untersuchungen verwendet:
  • Herstellung von Pd-Nanowürfeln (150 nm Breite) und Pt-Nanokugeln (150 nm Durchmesser).
  • Herstellung der Plattierlösung für die Galvanisierung von Multilayer-Graphen-Blütenblatt-Nanoblättern (MGPN) mit Pt-Nanopartikeln.
  • Synthese von Nanoverbundstoffen aus Pt und Nanokohlenstoff (NC).3
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and Characterization of Ceria Supported Platinum via Facile Wet Impregnation from Cerium Based Precursors.
Alam BB, et al.
Journal of Advanced Chemical Engineering, 2015 (2015)
Photocatalytic properties of TiO2 and TiO2/Pt: A sol-precipitation, sonochemical and hydrothermal approach.
Ultrasonics Sonochemistry, 21(1), 367-375 (2014)
Bolin Chen et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(45), 30941-30947 (2016-11-02)
Micro unmanned underwater vehicles (UUVs) need to house propulsion mechanisms that are small in size but sufficiently powerful to deliver on-demand acceleration for tight radius turns, burst-driven docking maneuvers, and low-speed course corrections. Recently, small-scale hydrogen peroxide (H2O2) propulsion mechanisms
Yanfang Geng et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 33(9), 993-998 (2017-09-12)
In the present study, we developed an electrochemical sensor for highly sensitive detection of hydroxylamine using Au-Pt alloy nanoparticles. Au-Pt alloy nanoparticles were electrochemically deposited on a working electrode made of single-walled carbon nanotubes. The framework composition in the Au-Pt
Nuclear Quadrupole Resonance of Chlorine in Hexachloroplatinic (IV) Acid Hexahydrate and Sodium Hexachloroplatinate (IV) Hexahydrate.
Ito K, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 35(3), 518-518 (1962)