13479
Natriumthiosulfat Pentahydrat
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for EPA 1621
suitable for ISO 25101
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Assay
99.0-100.5% (USP, dry basis)
99.0-101.0% (EP)
Form
crystalline
Verunreinigungen
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
Verlust
32-37% loss on drying, 16 h (vacuum)
pH-Wert
6.0-8.4 (20 °C, 10%)
Anionenspuren
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤2000 mg/kg
sulfide (S2-): in accordance
Kationenspuren
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Eignung
complies for appearance of solution
SMILES String
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChIKey
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.