Wichtige Dokumente
13143
Magnesiumsulfat Hydrat
puriss., dried, 99.0-101.0% MgSO4 basis (in dried substance)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss.
dried
Assay
99.0-101.0% MgSO4 basis (in dried substance)
Form
powder
Verunreinigungen
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.0015% heavy metals (as Pb)
Verlust
26-32% loss on drying, 400-500 °C
pH-Wert
6.5-8 (25 °C, 120.4 g/L)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤400 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Eignung
complies for appearance of solution
SMILES String
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?