Wichtige Dokumente
12648
Kaliumnitrat
puriss., meets analytical specification of Ph Eur, BP, USP, FCC, E252, 99.0-100.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph Eur, BP, USP, FCC, E252
Assay
99.0-100.5%
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
acidity or alkalinity, complies
reducing matter, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.005% ammonium (NH4)
Verlust
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH-Wert
5-8 (20 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
334 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrite (NO2-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Eignung
complies for appearance of solution
SMILES String
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Potassium nitrate can find applications as an oxidizer, which can be prepared by combining ammonium nitrate and potassium hydroxide under hot conditions.[1]
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?