Wichtige Dokumente
12342
Eisen(III)-oxid
purified, ≥95%
Synonym(e):
Ferric oxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
solid
Qualität
purified
dilution
(for analytical testing)
Verlust
≤0.6% loss on ignition
SMILES String
O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/2Fe.3O
InChIKey
JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)