Wichtige Dokumente
01140
Lithiumfluorid
purum, ≥99%
Synonym(e):
Fluorolithium
About This Item
Qualität
purum
Assay
≥99%
Verlust
≤0.5% loss on ignition, 400 °C, 15 min.
mp (Schmelzpunkt)
845 °C (lit.)
Dichte
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Li+].[F-]
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)