Merck
ZP-100MG-PUR
Sigma-Aldrich
Rekombinantes Maus-B1-IgG
greener alternative
bottle of 100 mg
Synonym(e):
Antikörper-Blocker, Aufgereinigtes Maus-IgG, HAMA, Passiver Antikörper-Blocker, Rekombinantes Maus-IgG
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Materialien
PETG bottle
Klon
recombinant monoclonal
Beschreibung
Phosphate Buffer Saline
Assay
≥90% (HPLC)
Form
liquid
Verpackung
bottle of 100 mg
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
~5 mg/mL
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
lateral flow assay: suitable
pH-Wert
7.2
Isotyp
IgG
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das rekombinante Maus-IgG ist ein neuer, nachhaltiger Ersatz für aus Serum gewonnenes Maus-IgG und bietet Herstellern sowie Forschenden eine streng kontrollierte Blockierungslösung nichttierischen Ursprungs für eine effiziente Reduktion unspezifischer Antikörperinterferenzen in diagnostischen Assays, was gleichzeitig die Reproduzierbarkeit und die Testgenauigkeit für Chargen erhöht und die Einhaltung von Importbestimmungen vereinfacht.
Das rekombinante Maus-IgG wird in zwei einzigartigen Mischungen angeboten. Beide weisen unterschiedliche Formulierungen zur Auswahl und Optimierung für maximale Leistung innerhalb eines spezifischen Immunassays auf. Die Formulierungen sind so konzipiert, dass sie im Vergleich zu aus Serum gewonnenem Maus-IgG über eine gleichwertige oder höhere Blockierungseffizienz verfügen. Dieses rekombinante Maus-B1-IgG wurde als Blockierungsreagenz entwickelt, um humane Anti-Maus-Antikörper, die in bestimmten Serum-/Plasmaproben vorhanden sind, passiv zu binden und die unspezifische Bindung in einem Immunassay-System mithilfe von Capture- und Nachweis-Antikörpern zu reduzieren.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Click here to view its DfS scorecard.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nachhaltige Beschaffung ohne Beteiligung von Tieren
  • Chargenreproduzierbarkeit mit klonal gewonnenem Kulturüberstand anstelle von gepooltem Serum
  • Gesicherte skalierbare Bereitstellung mit pünktlicher Lieferung
  • Streng kontrollierte Produktherstellung für optimale Leistung
  • Vereinfachte Einhaltung von Importbestimmungen und -beschränkungen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Recombinant mouse IgG antibody offers controlled, non-animal derived blocking solution for immunoassay manufacturers.