Merck
Z802689
Hellma® Makro-Küvetten für Absorptionsmessungen, Standardzellen
Special Optical Glass, spectral range 320-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
optical glass
Beschreibung
2 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma (100-OS)
Parameter
320-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
Kammervolumen
350 μL
Weglänge
1 mm
Nachweisverfahren
photometric
Allgemeine Beschreibung
with glass lid
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)