Merck
Z517046
Sigma-Aldrich
Aldrich® Snyder distilling column
Joints: ST/NS 24/40 (2), three sections
Größe auswählen
1 EA
CHF 137.00
CHF 137.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 137.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 137.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Verbindung
Joints: ST/NS24/40 (2)
ID × AD
11 mm × 15 mm
Effektive L
260 mm
Allgemeine Beschreibung
Mit Kugelverschluss. AD 12mm.NS Schliff. Auch ummantelt und in Spiegel-Ausführung erhältlich. Eine Kugel pro Abschnitt.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)