Merck
Z285447
Sigma-Aldrich
Aldrich® straight vacuum-distilling adapter
joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
CHF 88.80
CHF 88.80
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 88.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
CHF 88.80
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Seitlicher Schlauchanschluß, mit Tropfspitze. Verbessert das Verdampfen von Lösungen unter reduziertem Druck. Einbau zwischen dem Kühler des Rotationsverdampfers und dem Vorratskolben. Der Standard-Vakuumanschluß des Rotationsverdampfers muß verschlossen werden.Der Adapter mit Kugelschliff 35/25 passend zu allen Büchi Rotationsverdampfern.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)