Merck
Z2500010
Zolpidem impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]-acetamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H21N3O
Molekulargewicht:
307.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
zolpidem
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC1=CC=C(C=C1)C2=C(CC(N(C)C)=O)N3C=CC(C)=CC3=N2
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-7-15(8-6-13)19-16(12-18(23)21(3)4)22-10-9-14(2)11-17(22)20-19/h5-11H,12H2,1-4H3
InChIKey
CZVNHSKGTUTQHR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Zolpidem Impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)